Läs mer
Fenbufen, LoGiCal
Produktkod. 30462282
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462282 10 mg
1 options
Produktkod. 30462282 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0918.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbufen
CAS 36330-85-5
Analyt- eller komponentnamn Fenbufen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 4-oxo-4-(4-fenylfenyl)butansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 254,0943 g/mol