Learn More
Fenbufen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458636
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16458636 100 mg 100mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16458636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1138
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Fenbufen (CL-82204) is an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgetic and antipyretic effects. Fenbufen has potent activity in a variety of animal model, including carageenin edema, UV erythema and adjuvant arthritis. Fenbufen has inhibitory activities against COX-1 and COX-2 with IC50s of 3.9 μM and 8.1 μM, respectively. Fenbufen is a caspases (caspase-1, 3, 4, 5, 9) inhibitor.
Fenbufen (CL-82204) is an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgetic and antipyretic effects. Fenbufen has potent activity in a variety of animal model, including carageenin edema, UV erythema and adjuvant arthritis. Fenbufen has inhibitory activities against COX-1 and COX-2 with IC50s of 3.9 μM and 8.1 μM, respectively. Fenbufen is a caspases (caspase-1, 3, 4, 5, 9) inhibitor.
Spezifikation
Chemical Name or Material Fenbufen
CAS 36330-85-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H14O3
Quantity 100 mg
Synonym CL-82204
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Formula Weight 254.28
Percent Purity 98.99%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.