missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenbufen Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Fenbufen Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbufen Methyl Ester |
| CAS | 54011-27-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenbufen Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Methyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid methyl ester, Fenbufen methyl ester, Methyl 4-(biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-20-17(19)12-11-16(18)15-9-7-14(8-10-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?