Läs mer
Fenbufen, Mikromol™
Beskrivning
Fenbufen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenbufen |
| CAS | 36330-85-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenbufen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H14 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-oxo-4-(4-fenylfenyl)butansyra |
| Visa mer |