Läs mer
Fenbufen, TRC
Produktkod. 30040732
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040732 100 mg
18002620 25 g
18082120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF247200100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36330-85-5
Molekylformel C16 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Synonym 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, γ-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid
IUPAC-namn 4-oxo-4-(4-fenylfenyl)butansyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbufen
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Formel vikt 254.0943