Läs mer
Fenbutatin Oxide (>90%), TRC
Produktkod. 30391503
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30391503 250 mg
1 options
Produktkod. 30391503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF247230250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbutatin oxide
CAS 13356-08-6
Molekylformel C60 H78 O Sn2
Kvantitet 250 mg
Synonym Fenbutatin-Oxide, Distannoxane, hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)- (9CI), Distannoxane, hexakis(β,β-dimethylphenethyl)- (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Bis[tri(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tri(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Fenbutatin oxide, Hexakis, Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Hexakis(β,β-dimethylphenethyl)distannoxane, Neostanox, Osadan, Partner, SD 14114, Torque, Torque (pesticide), Trineophyltin oxide, Vendex, Vendex 4 Liquid, Vendex 4L, Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)-
InChI formel InChI=1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;;
LEDER CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn tris(2-methyl-2-phenylpropyl)-tris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannyloxystannane
Molekylvikt (g/mol) 1052.68
Formel vikt 1054.4097