Läs mer
Fenbutrazate, TRC
Produktkod. 30135374
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135374 100 mg
30007756 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF247250100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4378-36-3
Molekylformel C23 H29 N O3
Molekylvikt (g/mol) 367.48
Synonym Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Methyl-2-phenylmorpholino)ethyl 2-phenylbutyrate, 2-(3-Methyl-2-phenylmorpholino)ethyl α-phenylbutyrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(3-methyl-2-phenylmorpholino)ethyl ester, Fenbutrazate, Fenbutrazatum, Nethanol, Phenbutrazate, Phenbutrazatum
IUPAC-namn 2-(3-methyl-2-phenylmorpholin-4-yl)ethyl 2-phenylbutanoate
LEDER CCC(C(=O)OCCN1CCOC(C1C)c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenbutrazate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29NO3/c1-3-21(19-10-6-4-7-11-19)23(25)27-17-15-24-14-16-26-22(18(24)2)20-12-8-5-9-13-20/h4-13,18,21-22H,3,14-17H2,1-2H3
Formel vikt 367.2147
Procent renhet >95%