Läs mer
Fenchlorphos-oxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenchlorphos-oxon |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl3O4P/c1-13-16(12,14-2)15-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 303.9226 |