Läs mer
(+)-Fenchone 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317747
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317747 1 ml
1 options
Produktkod. 30317747 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13460800ME100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Fenchone
CAS 4695-62-9
Analyt- eller komponentnamn (+)-Fenchone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H16 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
IUPAC-namn (1R,4S)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152.1201 g/mol