Läs mer
Fenchone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenchone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 152.1201 |