Läs mer
(+)-Fenylalkohol 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315397
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315397 1 ml
1 options
Produktkod. 30315397 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13461100ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Fenchyl Alcohol
CAS 2217-02-9
Analyt- eller komponentnamn (+)-Fenchyl Alcohol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (+)-Fenchyl alcohol, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-ol, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R-endo)-, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, (1R-endo)-Fenchol, D-Fenchol, D-Fenchyl alcohol;
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
LEDER C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O
IUPAC-namn (1S,3R,4R)-2,2,4-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,1358 g/mol