Läs mer
Fenclofenac Etylester, Mikromol™
Produktkod. 17980356
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17980356 100 mg
1 options
Produktkod. 17980356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3075.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenclofenac Etylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenclofenac Ethyl Ester
CAS 86308-84-1
Analyt- eller komponentnamn Fenclofenac Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-20-16(19)9-11-5-3-4-6-14(11)21-15-8-7-12(17)10-13(15)18/h3-8,10H,2,9H2,1H3
LEDER CCOC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn Etyl 2-[2-(2,4-diklorfenoxi)fenyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 325.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 324,032 g/mol