Läs mer
Fenclofenac, LoGiCal
Produktkod. 30458357
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458357 10 mg
1 options
Produktkod. 30458357 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3075.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenclofenac
CAS 34645-84-6
Analyt- eller komponentnamn Fenclofenac
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H10 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 297.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 296.0007 g/mol