Läs mer
Fenclofenac Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 17901216
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17901216 100 mg
1 options
Produktkod. 17901216 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3075.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenclofenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenclofenac Methyl Ester
CAS 81585-78-6
Analyt- eller komponentnamn Fenclofenac Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H12Cl2O3/c1-19-15(18)8-10-4-2-3-5-13(10)20-14-7-6-11(16)9-12(14)17/h2-7,9H,8H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn methyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 311.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 310.0163 g/mol