Läs mer
Fenclofenac, Mikromol™
Beskrivning
Fenclofenac
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenclofenac |
| CAS | 34645-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenclofenac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 Cl2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid |
| Visa mer |
Nom du produit