Läs mer
Fenclofenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenclofenac |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18) |
| Formel vikt | 296.0007 |
| Procent renhet | >95% |