Läs mer
Fenclonine, MedChemExpress
Produktkod. 16412339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16412339 1 g
1 options
Produktkod. 16412339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1368
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenclonine
CAS 7424-00-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Chloro-DL-phenylalanine PCPA CP-10188
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (500.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 25 mg/mL (125.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 199.63
Formel vikt 199.63
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism