Läs mer
Fenclozic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenclozic Acid |
| CAS | 17969-20-9 |
| Molekylformel | C11H8ClNO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(p-Chlorophenyl)-4-thiazoleacetic Acid, 2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, 2-(p-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, Acidum Fenclozicum, ICI 54450, Mialex, Myalex, 2-(2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNO2S/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-13-9(6-16-11)5-10(14)15/h1-4,6H,5H2,(H,14,15) |
| LEDER | O[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.7 |
| Formel vikt | 252.9964 |