Läs mer
Fendiline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448546 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16448546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0984
MedChemExpress Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fendiline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 13636-18-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26ClN
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (85.25 mM) ∣H2O : 1.82 mg/mL (5.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(NCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 351.91
Formel vikt 351.91
Procent renhet 99.88%