Läs mer
Fendizoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fendizoic Acid |
| CAS | 84627-04-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20H14O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(6-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic Acid, o-[(6-Hydroxy-3-biphenylyl)carbonyl]benzoic Acid, 2-(3'-Phenyl-4'-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)c(c2)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.32 |
| Formel vikt | 318.0892 |
| Visa mer |