missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenfluramine HCl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 404-82-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenfluramine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 F3 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Fenfluramine hydrochloride, Ganal, HHR-965, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, dl-Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Fenfluramine chloride, (+/-)-Fenfluramine hydrochloride, N-Ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?