Läs mer
Fenfluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenfluthrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl2F5O2/c1-15(2)6(3-7(16)17)8(15)14(23)24-4-5-9(18)11(20)13(22)12(21)10(5)19/h3,6,8H,4H2,1-2H3/t6-,8+/m1/s1 |
| Formel vikt | 388.0056 |
| Procent renhet | >95% |