missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenhexamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenhexamid |
| CAS | 126833-17-8 |
| Molekylformel | C14 H17 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide, Decree, Elevate, Fenhexamid, KBR 2738, Teldor, Cyclohexanecarboxamide, N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19) |
| LEDER | CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.2 |
| Formel vikt | 301.0636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?