missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenitrooxon-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenitrooxon-d6 |
| CAS | 1185155-54-7 |
| Molekylformel | C9 2H6 H6 N O6 P |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Fenitrothion-oxon D6 (O,O-dimethyl D6), Fenitrooxon-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12NO6P/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)16-17(13,14-2)15-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (3-methyl-4-nitrophenyl) bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.21 |
| Formel vikt | 267.0779 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?