Läs mer
Fenitrothion-d6 (O,O-dimetyl-d6), CDN
Produktkod. 30320444
Change view
Kvantitet:
0.01 g
Produktkod. Kvantitet
30320444 0.01 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320444 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND38460.01G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Molekylformel C9 2H6 H6 N O5 P S
Kvantitet 0.01 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn (3-metyl-4-nitrofenoxi)-sulfanyliden-bis(trideuteriometoxi)-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 283.27
Formel vikt 283,055 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 95% kemisk renhet