Läs mer
Fenitrothion-d6, TRC
Produktkod. 30389710
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30389710 5 mg -
30393136 1 mg -
30407230 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30389710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2478525MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203645-59-4
Molekylformel C9 2H6 H6 N O5 P S
Molekylvikt (g/mol) 283.27
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
IUPAC-namn (3-metyl-4-nitrofenoxi)-sulfanyliden-bis(trideuteriometoxi)-λ5-fosfan
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenitrothion-d6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3
Formel vikt 283.055