missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenitrothion |
| CAS | 122-14-5 |
| CAS Max % | 1 |
| Densitet | 1.320 g/cm3 (20°C) |
| Flampunkt | 157°C |
| Beilstein | 8983553 |
| Färg | Yellow |
| Smältpunkt | 0.3°C |
| Kokpunkt | 140°C to 145°C |
| Synonym | O,O-dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?