Läs mer
Fenobucarb-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenobucarb-D3 |
| CAS | 2662756-72-9 |
| Molekylformel | C12 D3 H14 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Fenobucarb D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1C(C)CC |
| IUPAC-namn | (2-butan-2-ylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.2874 |
| Formel vikt | 210.1448 |