Läs mer
Fenobucarb, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenobucarb |
| CAS | 3766-81-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenobucarb |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-4-9(2)10-7-5-6-8-11(10)15-12(14)13-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(OC=1C=CC=CC1C(C)CC)NC |
| IUPAC-namn | (2-butan-2-ylphenyl) N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Visa mer |