Läs mer
Fenofibrate-d6 (dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30321110
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321110 0.01 g
30312907 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321110 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74090.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibrate-d6
CAS 1092484-56-4
Molekylformel C20 D6 H15 Cl O4
Kvantitet 0.01 g
Synonym Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-(methyl-d3)-, 1-methylethyl ester (ACI), 1-Methylethyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-(methyl-d3)propanoate-3,3,3-d3 (ACI), Fenofibrate-d6, Fenofibrate-d6 (dimethyl-d6), Fenofibrate-D6 (2-(methyl-D3)propanoic-3,3,3-D3)
InChI formel InChI=1 S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13 H,1-4H3/i3D3,4D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)OC(C)C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 366.868
Formel vikt 366.15 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity