Läs mer
Fenofibrate, Mikromol™
Beskrivning
Fenofibrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenofibrate |
| CAS | 49562-28-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenofibrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H21 Cl O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoat |
| Visa mer |