Läs mer
Fenofibrat, TRC
Produktkod. 17943515
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943515 100 mg
30134127 1 g
30135200 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17943515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF248640100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49562-28-9
Molekylformel C20 H21 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 360.83
Synonym Fenofibrate, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1-methylethyl ester, Ankebin, Antara, Clorofibrate, Elasterin, Fenobrate, Fenogal, Fenotard, Isopropyl 2-[p-(p-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate, LF 178, Lipanthyl, Lipantil, Lipidil, Lipidil Supra, Lipirex, Lipoclar, Lipofene, Liposit, Lipsin, NSC 281319, Nolipax, Procetofen, Procetofene, Procetoken, Protolipan, Secalip, TriCor
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Formel vikt 360.1128
Procent renhet >95%