Läs mer
Fenofibrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenofibrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3 |
| Formel vikt | 360.1128 |
| Procent renhet | >95% |