Läs mer
Fenofibrinsyra 1,1-dimetyl-2-(1-metyletoxi)-2-oxoetylester, TRC
Produktkod. 30133153
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133153 250 mg
17903015 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF248680250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 217636-48-1
Molekylformel C24 H27 Cl O6
Molekylvikt (g/mol) 446.92
Synonym 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. G (EP)
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoyl]oxy-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
Formel vikt 446.1496
Procent renhet >95%