Läs mer
Fenofibric Acid 1-Carboxyl-1-methylethyl Ester (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenofibric Acid 1-Carboxyl-1-methylethyl Ester |
| CAS | 1797121-54-0 |
| Molekylformel | C21H21ClO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid 1-Carboxyl-1-methylethyl Ester, Fenofibrate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClO6/c1-20(2,18(24)25)28-19(26)21(3,4)27-16-11-7-14(8-12-16)17(23)13-5-9-15(22)10-6-13/h5-12H,1-4H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC(C)(OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.84 |
| Formel vikt | 404.1027 |