Läs mer
Fenofiborsyra Acyl-Beta-D-glukuronid (~90%), TRC
Produktkod. 30010264
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010264 10 mg
30007085 5 mg
30008927 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24866010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60318-63-0
Molekylformel C23 H23 Cl O10
Molekylvikt (g/mol) 494.88
Synonym Fenofibric Acid Acyl-Beta-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibric Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H23ClO10/c1-23(2,22(31)33-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30)34-14-9-5-12(6-10-14)15(25)11-3-7-13(24)8-4-11/h3-10,16-19,21,26-28H,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21-/m0/s1
Formel vikt 494.098