Läs mer
Fenofibric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16472269
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472269 1 g
16421058 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472269 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0760
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively; Fenofibric acid also inhibits COX-2 enzyme activity, with an IC50 of 48 nM.
Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Fenofibric acid
CAS 42017-89-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15ClO4
Kvantitet 1 g
Synonym FNF acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 318.75
Formel vikt 318.75
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.