Läs mer
Fenofibric Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30137553
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137553 1 g
30005289 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2486751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42019-07-8
Molekylformel C18 H17 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 332.78
Synonym Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP)
IUPAC-namn methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
LEDER COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3
Formel vikt 332.0815
Procent renhet >95%