Läs mer
Fenofibric Acid, TRC
Produktkod. 17931395
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931395 10 mg
17973105 100 mg
17912815 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17931395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24865010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42017-89-0
Molekylformel C17 H15 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 318.75
Synonym Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, α-1081
IUPAC-namn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibric Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 318.0659
Procent renhet >95%