Läs mer
Fenofibric-d6 Acid (dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30310245
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310245 0.05 g
30310073 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310245 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60140.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibric Acid-d6
CAS 1092484-69-9
Molekylformel C17 D6 H9 Cl O4
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid
InChI formel InChI=1 S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10 H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 324.79
Formel vikt 324.1035 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity