Läs mer
Fenofibric-d6 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenofibric Acid-d6 |
| CAS | 1092484-69-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 D6 H9 Cl O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.79 |
| Visa mer |