Läs mer
Fenofibric-d6 Acid, TRC
Produktkod. 30394427
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30394427 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF24865210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenofibric Acid-d6
CAS 1092484-69-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 D6 H9 Cl O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid
InChI formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 324.79
Formel vikt 324.1035