Läs mer
Fenoldopam Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoldopam Hydrobromide |
| CAS | 67287-54-1 |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N O3 . H Br |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, (±)-Fenoldopam Hydrobromide, (±)-SKF 82526 Hydrobromide, SKF 82526 Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3.BrH/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | Br.Oc1ccc(cc1)[C@H]2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23 |
| IUPAC-namn | (1R)-6-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.67 |
| Formel vikt | 385.008 |