Läs mer
Fenoldopammesilat, Mikromol™
Beskrivning
Fenoldopammesilat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoldopam Mesylate |
| CAS | 67227-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenoldopam Mesylate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23 |
| IUPAC-namn | 6-klor-1-(4-hydroxyfenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7,8-diol; Metanesulfonsyra |
| Visa mer |