Läs mer
Fenoldopam mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16448436
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16448436 100 mg 100mg
16424467 50 mg -
16418598 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16448436 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0735A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
MedChemExpress Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoldopam mesylate
CAS 67227-57-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20ClNO6S
Kvantitet 100 mg
Synonym Fenoldopam methanesulfonate SKF-82526 mesylate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.58 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)CNCCC2=C1Cl.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 401.86
Formel vikt 401.86
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation