Läs mer
Fenoprefen kalciumsalt, Hydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425461 10 g 10g
11415461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215803810
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Kemiska identifierare
CAS 53746-45-5
Molekylformel C30H30CaO8
Molekylvikt (g/mol) 558.64
MDL-nummer MFCD00242722
InChI-nyckel LZPBLUATTGKZBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym fenopron, nalgesic, calcium-2-m-phenoxyphenyl propionate, hydrate, fenoprofen calcium salt, dl-2-3-phenoxyphenyl-propionic acid calcium salt, hydrate., fenoprofen calcium;phenyloxy brufen,calcium salt, 2-3-phenoxyphenyl propanoyl oxy calcio 2-3-phenoxyphenyl propanoate dihydrate, dihydrate 2-3-phenoxyphenyl propanoyl oxy calcio 2-3-phenoxyphenyl propanoate
PubChem CID 44119558
ChEBI CHEBI:5005
IUPAC-namn kalcium;2-(3-fenoxifenyl)propanoat;dihydrat
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C(=O)[O-].CC(C1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C(=O)[O-].O.O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoprofen Calcium Salt Hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 522.6
Fysisk form Pulver