Läs mer
Fenoprofen Calcium hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16412129
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412129 1 g
16400868 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16412129 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0288B
MedChemExpress Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoprofen Calcium hydrate
CAS 71720-56-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H15Ca0.5O4
Kvantitet 1 g
Synonym Fenoprofen calcium salt dihydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.01 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C([O-])=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1.O.[0.5Ca2+]
Molekylvikt (g/mol) 279.32
Formel vikt 279.32
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation