Läs mer
Fenoprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Fenoprofen Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 32929-74-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fenoprofen Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fenoprofen Ethyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid ethyl ester, Hydratropic acid, m-phenoxy-, ethyl ester (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-3-19-17(18)13(2)14-8-7-11-16(12-14)20-15-9-5-4-6-10-15/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate |
| Visa mer |