Läs mer
Fenoprofen Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049662
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049662 100 mg
1 options
Produktkod. 30049662 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0790.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenoprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoprofen Methyl Ester
CAS 66202-87-7
Analyt- eller komponentnamn Fenoprofen Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fenoprofen Methyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-12(16(17)18-2)13-7-6-10-15(11-13)19-14-8-4-3-5-9-14/h3-12H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-namn methyl 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 256.1099 g/mol