Läs mer
Fenoprofen natriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30132457
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132457 5 g
30012365 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2488305G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66424-46-2
Molekylformel C15 H13 O3 . Na . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 300.28
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, dihydrate (9CI), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, dihydrate, (±)-, Fenoprofen sodium salt dihydrate
IUPAC-namn natrium; 2-(3-fenoxyfenyl)propanoat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoprofen Sodium Dihydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O3.Na.2H2O/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formel vikt 300.0974